Learn More
Thermo Scientific Chemicals Antimoniato de meglumina
Código de producto. 15701769 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15701769 25 g 25 g
15711769 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15701769 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461140250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-51-7
Fórmula molecular C7H17NO5·HO3Sb
Peso molecular (g/mol) 365.97
Clave InChI YPAUTKZODZLFQM-OVHUINQISA-K
PubChem CID 131664208
Nombre IUPAC antimonio(3+);(2R,3R4, R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol; trihidróxido; hidrato
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[Sb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meglumine antimoniate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.97
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Meglumine antimoniate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol