Learn More
Megestrol, TRC
Código de producto. 30133843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133843 500 mg 500 miligramos
18080800 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM208040500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3562-63-8
Fórmula molecular C22 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 342.47
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, Megestrol, 6-Methyl-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-6,10,13-trimetil-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenentrrena-3-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Megestrol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h11-12,16-18,25H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20-,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.2195