Learn More
Megestrol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Megestrol-d3 |
| CAS | 162462-71-7 |
| Fórmula molecular | C22H27D3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 17-Hydroxy-6-(methyl-d3)-pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-(Methyl-d3)megestrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h11-12,16-18,25H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20-,21+,22+/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1=C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(O)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-10,13-dimetil-6-(trideuteriometil)-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 345.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.2383 |