Learn More
R&D Systems™ Megestrol Acetate
Descripción
Synthetic progesterone analog. Dose-dependently inhibits growth of HepG2 cells (IC50 = 260 μM) in vitro and in vivo and reduces tumor volume. High dosages improve weight gain in tumor-bearing nude mice. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione |
| CAS | 595-33-5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C24H32O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.51 |
| Forma física | Solid |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 384.516 |