Learn More
Acetato de megestrol, Mikromol™
Código de producto. 18011880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18011880 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18011880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0532.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de megestrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Megestrol-17-acetate
CAS 595-33-5
Nombres de analitos o componentes Megestrol-17-acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H32 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Medroxyprogesterone Acetate Imp. G (EP), Megestrol Acetate, 6-Methyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl Acetate, 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-dehydro-6-methylprogesterone, 17alpha-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 5071, 6-Dehydro-6-methyl-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Methyl-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Methyl-6-dehydro-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, BDH 1298, DMAP, MGA, Magestin, Maygace, Megace, Megalia, Megeron, Megestat, Megestil, Megestin, Megestrol acetate, Megestryl acetate, NSC 71423, Nia, Niagestin, Ovaban, Ovarid, SC 10363, Medroxyprogesterone Acetate Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6,10,13-trimetil-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 384.51
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384,2301 g/mol