Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de megestrol
Código de producto. 17251172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17251172 5 g 5 g
17241172 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17251172 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465790050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 595-33-5 | C24H32O4 | 384.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 595-33-5
Peso molecular (g/mol) 384.52
Clave InChI RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Nombre IUPAC (1R,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-acetyl-5,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl acetate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Megestrol acetate
Punto de fusión 210.0°C to 212.0°C
Fórmula molecular C24H32O4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.51