Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de megestrol
Código de producto. 17241172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
17241172 1 g 1 g
17251172 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 17241172
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465790010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 595-33-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Megestrol acetate
Punto de fusión 210.0°C to 212.0°C
Fórmula molecular C24H3204
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.51