Descripción
El diseño deportivo y ergonómico y el ajuste ultracómodo significan que estas gafas protegen y permiten continuar con la rutina.
Características generales
- Gafas funcionales en diseño de gafas de esquí con vista panorámica
- Diseño exclusivo de lentes sin montura con campo de visión optimizado al máximo para una mejor percepción de los peligros y una mayor seguridad
- Lente de policarbonato robusta con tecnología probada uvex tecnología de recubrimiento supravision – Lente permanentemente antivaho y resistente a arañazos
- Beneficio sostenible: la banda de sujeción se puede sustituir si es necesario
- Sin metales
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- UV400 – 100% de protección contra la peligrosa radiación UVA y UVB hasta 400 nm
- Mayor resistencia mecánica – Marcado BT (120 m/s; probado a temperaturas extremas -5 °C, +55 °C)
Características de confort
- La almohadilla facial suave y adaptable proporciona un ajuste universal para diferentes formas de cabeza y rostro y un ajuste ceñido sin puntos de presión
- El generoso volumen interno y los huecos para los brazos laterales de las gafas permiten un uso cómodo sin puntos de presión, incluso para los usuarios de gafas
- El sistema de ventilación indirecta aumenta la circulación del aire
- Banda de sujeción de tela ajustable de 30 mm de ancho para una sujeción óptima y un ajuste individual
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Supravision ETC |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Color | Antracita, azul |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 172 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas antivaho |
| Material de la banda de sujeción | Textil |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |