Learn More
Uvex™ Megasonic Goggles
Click to view available options
Tinción de lente:
Marrón 23 %
Transparente
Descripción
El diseño deportivo y ergonómico y el ajuste ultracómodo significan que estas gafas protegen y permiten continuar con la rutina.
Características generales
- Gafas funcionales en diseño de gafas de esquí con vista panorámica
- Diseño exclusivo de lentes sin montura con campo de visión optimizado al máximo para una mejor percepción de los peligros y una mayor seguridad
- Lente de policarbonato resistente con tecnología de recubrimiento supravisión probada de uvex: lente antivaho y resistente a los arañazos de forma permanente
- Beneficio sostenible: la banda de sujeción se puede sustituir si es necesario
- Sin metal
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
- Mayor resistencia mecánica: marca BT (120 m/s; probado en temperaturas extremas de -5 °C y +55 °C)
Características de confort
- La almohadilla facial suave y adaptable proporciona un ajuste universal para diferentes formas de cabeza y rostro y un ajuste ceñido sin puntos de presión
- El generoso volumen interno y los huecos para los brazos laterales de las gafas permiten un uso cómodo sin puntos de presión, incluso para los usuarios de gafas
- El sistema de ventilación indirecta aumenta la circulación del aire
- Banda de sujeción de tela ajustable de 30 mm de ancho para una sujeción óptima y un ajuste individual
Especificaciones
Tipo de lente | Resistente a productos químicos |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a arañazos |
Color | Gris, negro |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 172 |
Tinción de lente | Marrón 23 % |
Material de la banda de sujeción | Textil |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV400 |