Descripción
Especies: Ratón, rata
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
| Cebador | Cebadores RT |
| Línea de productos | Megaplex, TaqMan |
| Tipo de producto | Primer RT |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | Rata, ratón |
| Suficiente para | 50 reacciones |
| Mostrar más |