Descripción
Especies: Ratón, rata
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 50 μl de cebadores 10X y 1 ml 25 mM de MgCl2. Almacenar de -15° a -25°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Cebador | Cebadores RT |
| Línea de productos | Megaplex, TaqMan |
| Tipo de producto | Primer RT |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | Rata, ratón |
| Mostrar más |