Descripción
Los cebadores Megaplex™ RT, diseñados para optimizar los flujos de trabajo experimentales, proporcionan una única solución de reacción al preparar el ADNc para el análisis de PCR en tiempo real en una matriz de microARN TaqMan™. El conjunto de grupo humano v3.0 contiene dos grupos de cebadores Megaplex™ RT, los grupos A v2.1 y B v3.0. Colectivamente, los grupos cubren 754 microARN únicos. Además, cada grupo contiene los mismos 4 controles. Los objetivos de microARN representados en el grupo humano A tienden a estar mejor caracterizados, expresados más ampliamente y⁄o expresados a un nivel más alto cuando se comparan con el grupo humano B, mientras que los objetivos de microARN representados en el grupo humano B tienden a estar menos bien caracterizados, expresados más estrechamente y⁄o expresados a un nivel más bajo en comparación con el grupo humano A. El conjunto de grupo humano v3.0 está pensado para usarse con el conjunto de tarjetas de microARN humano v3.0 de la matriz TaqMan™. Sin embargo, también se puede utilizar para preparar el ADNc para el análisis en tiempo real utilizando los ensayos individuales de microARN TaqMan™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Cebador | Cebadores RT |
| Línea de productos | Megaplex |
| Tipo de producto | Primer RT |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Especie | Humano |
| Suficiente para | 50 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de miARN |
| Mostrar más |