Descripción
Los cebadores Megaplex™ RT, diseñados para optimizar los flujos de trabajo experimentales, proporcionan una única solución de reacción al preparar el ADNc para el análisis de PCR en tiempo real en una matriz de microARN TaqMan™. Human Pool B v3.0 contiene primers de RT para 377 microARN únicos y 4 controles. Los objetivos de microARN representados en este grupo tienden a estar peor caracterizados, expresados de forma más limitada y a un nivel más bajo comparado con Human Pool A. Human Pool B v3.0 está destinado para su uso con la tarjeta B v3.0 de microARN humano de matriz TaqMan™, sin embargo, también se puede utilizar para preparar el ADNc para el análisis en tiempo real utilizando los ensayos individuales de microARN TaqMan™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Cebador | Cebadores RT |
| Línea de productos | Megaplex |
| Tipo de producto | Primer RT |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | Humano |
| Suficiente para | 50 reacciones |
| Mostrar más |