Descripción
Grupos de cebadores Megaplex™ de Applied Biosystems™, el grupo de roedores A está disponible con un solo número de pieza que contiene tanto los cebadores Megaplex™ RT como los cebadores Megaplex™ PreAmp, grupos de roedores A. Cebadores Megaplex™ RT, el grupo de roedores A contiene cebadores RT para 335 y 226 microARN únicos para ratón y rata respectivamente, además de 4 controles específicos de especies. Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión, lo que permite generar un perfil de expresión completo utilizando mucha menos muestra, tan solo 1 ng del ARN total de entrada. Los objetivos de microARN representados en este grupo tienden a estar mejor caracterizados, más ampliamente expresados o expresados en un nivel superior en comparación con el grupo de roedores B. El grupo de roedores A está destinado para su uso con la matriz de microARN A de roedores TaqMan™ v2.0, aunque también se puede utilizar para preparar el ADNc para el análisis en tiempo real utilizando los ensayos individuales de microARN TaqMan™.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 150 μl de 10X cebadores (cebadores Megaplex™ PreAmp, grupo de roedores A) y 50 μl de 10X cebador (cebadores Megaplex™ RT, grupo de roedores A). Almacene entre -15 y 25 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Cebador | Cebadores RT, cebadores PreAmp |
| Línea de productos | Megaplex, TaqMan |
| Tipo de producto | Grupo de primers |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Especie | Rata, ratón |
| Suficiente para | 50 reacciones |
| Mostrar más |