Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0
Tienda Applied Biosystems Productos
Descripción
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0 está disponible con un solo número de pieza que contiene Megaplex™ RT Primers Human Pool A v2.1, Megaplex™ RT Primers Human Pool B v3.0, Megaplex™ Preamp Primers, Human Pool A v2.1 y Megaplex™ Preamp Primers, Human Pool B v3.0. Megaplex™ primer Pools, Human Pools Set v3.0 contiene RT primers para 754 microRNAs más 4 controles exclusivos. Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión, lo que permite generar un perfil de expresión completo utilizando mucha menos muestra, tan solo 1 ng del ARN total de entrada. El Megaplex™ primer Pools, Human Pools Set v3.0 está diseñado para usarse con™ el conjunto de tarjetas de microARN humano TaqMan Array v3.0, sin embargo, también puede usarse para preparar el ADNc para análisis en tiempo real utilizando™ los ensayos individuales de microARN TaqMan.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Cebador | Cebadores RT, cebadores PreAmp |
| Línea de productos | Megaplex |
| Tipo de producto | Grupo de primers |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Especie | Humano |
| Suficiente para | 50 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de miARN |
| Mostrar más |