Descripción
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools B v3.0 está disponible con un solo número de pieza que contiene tanto los imprimadores de RT Megaplex™ como los imprimadores de PreAmp Megaplex™, Human Pools B v3.0. Imprimadores de RT Megaplex™, Human Pool B v3.0 contiene imprimadores de RT para microARN 377 únicos y 4 controles. Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión, lo que permite generar un perfil de expresión completo utilizando mucha menos muestra, tan solo 1 ng del ARN total de entrada. Los objetivos de microARN representados en este grupo tienden a estar menos bien caracterizados, más estrechamente expresados y⁄o expresados en un nivel inferior en comparación con el grupo humano A. Los grupos de imprimadores Megaplex™, grupos humanos B v3.0 están destinados para su uso con la tarjeta de microARN B humano de matriz TaqMan™ v3.0, Sin embargo, también pueden usarse para preparar el ADNc para el análisis en tiempo real utilizando™ los ensayos individuales de microARN TaqMan.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Cebador | Cebadores RT, cebadores PreAmp |
| Línea de productos | Megaplex |
| Tipo de producto | Grupo de primers |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Especie | Humano |
| Suficiente para | 50 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de miARN |
| Mostrar más |