Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10177674 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10177674 50 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10177674 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4399203
Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión.
Especies: Ratón, rata
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Contiene 150 μl de cebadores 10X
Almacenar de -15° a -25°C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR
Cebador Cebadores PreAmp
Línea de productos Megaplex, TaqMan
Tipo de producto Cebador PreAmp
Cantidad 50 reacciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Rata, ratón
Suficiente para 50 reacciones
Fidelidad (frente a Taq) 10 X
N.º de reacciones 50 reacciones