Learn More
Mefruside, TRC
Código de producto. 17983135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983135 50 mg 50 miligramos
17911965 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17983135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20515050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7195-27-9
Fórmula molecular C13 H19 Cl N2 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 382.88
Sinónimo 4-Chloro-N1-methyl-N1-[(tetrahydro-2-methyl-2-furanyl)methyl]-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(tetrahydro-2-methylfurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, B 1500, BAY 1500, Baycaron, FBA 1500, FDA 1902, Mefrusid, Mefruside, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-furfurylamine, N-(4'-Chloro-3'-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-aminomethyl-2-methyltetrahydrofuran
Nombre IUPAC 4-cloro-1-N-metil-1-N-[(2-metiloxalán-2-il)metil]benceno-1,3-disulfonamida
SMILES CN(CC1(C)CCCO1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefruside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19ClN2O5S2/c1-13(6-3-7-21-13)9-16(2)23(19,20)10-4-5-11(14)12(8-10)22(15,17)18/h4-5,8H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H2,15,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0424
Porcentaje de pureza >95%