Learn More
Mefrusida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30459016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459016 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459016 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1399.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefruside
CAS 7195-27-9
Nombres de analitos o componentes Mefruside
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H19 Cl N2 O5 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Chloro-N1-methyl-N1-[(tetrahydro-2-methyl-2-furanyl)methyl]-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(tetrahydro-2-methylfurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, B 1500, BAY 1500, Baycaron, FBA 1500, FDA 1902, Mefrusid, Mefruside, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-furfurylamine, N-(4'-Chloro-3'-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-aminomethyl-2-methyltetrahydrofuran
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19ClN2O5S2/c1-13(6-3-7-21-13)9-16(2)23(19,20)10-4-5-11(14)12(8-10)22(15,17)18/h4-5,8H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H2,15,17,18)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CN(CC1(C)CCCO1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-cloro-1-N-metil-1-N-[(2-metiloxolan-2-il)metil]benceno-1,3-disulfonamida
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 382.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0424 g/mol