Learn More
Clorhidrato de mefloquina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15668715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15668715 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15668715 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461130010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Punto de fusión 253.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C17H17ClF6N2O
Número MDL MFCD00797519,MFCD00797519
Cantidad 1 g
Sinónimo mefloquine hcl, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, r*,s*-2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl-2s-piperidin-2-yl methanol;hydrochloride, as-rel-a-2r-2-piperidinyl-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinemethanol monohydrochloride, +-mefloquine hydrochloride, unii-5y9l3636o3 component, r-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinyl 2s-2-piperidinyl methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl 2s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, s-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl r-piperidin-2-yl methanolhydrochloride
Clave InChI WESWYMRNZNDGBX-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].OC(C1CCCCN1)C1=C2C=CC=C(C2=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno [2,8-bis(trifluorometil)quinolin-4-il](piperidin-2-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 414.78
PubChem CID 18660697
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.77
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC) ≥97.5% (on dry substance) (Argentometry)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mefloquine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mefloquine hydrochloride