Learn More
Mefloquine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16491856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491856 500 mg 500 miligramos
16477306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17437A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Mefloquine hydrochloride (Mefloquin hydrochloride), a quinoline antimalarial agent, is an anti-SARS-CoV-2 entry inhibitor. Mefloquine hydrochloride is also a K+ channel (KvQT1/minK) antagonist with an IC50 of ∼1 μM. Mefloquine hydrochloride can be used for malaria, systemic lupus erythematosus and cancer research.
Mefloquine hydrochloride (Mefloquin hydrochloride), a quinoline antimalarial agent, is an anti-SARS-CoV-2 entry inhibitor. Mefloquine hydrochloride is also a K+ channel (KvQT1/minK) antagonist with an IC50 of ∼1 μM. Mefloquine hydrochloride can be used for malaria, systemic lupus erythematosus and cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefloquine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 51773-92-3
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17ClF6N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Mefloquin hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.10 mM) ∣H2O : 2.86 mg/mL (6.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@H]([C@]1([H])NCCCC1)C2=CC(C(F)(F)F)=NC3=C(C(F)(F)F)C=CC=C32.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 414.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.77
Porcentaje de pureza 99.46%