Learn More
Clorhidrato de mefloquina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325811 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325811 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14860900AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Nombres de analitos o componentes Mefloquine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (R)-[2,8-bis(trifluorometil)quinolin-4-il]-[(2S)-piperidin-2-il]metanol;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 414.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 414,0934 g/mol