Learn More
Mefloquina EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 30462606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462606 4 x 25 mg 100 miligramos
30051223 25 mg 25 miligramos
30052232 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462606 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1198.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mefloquina EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material threo-Mefloquine Hydrochloride
CAS 51744-85-5
Nombres de analitos o componentes threo-Mefloquine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17H16F6N2O . HCl
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2RS)-piperidin-2-yl]methanol Hydrochloride (threo-Mefloquine Hydrochloride), [S-(R*,R*)]-α-2-piperidinyl-2,8-bis(trifluoromethyl)-4-Quinolinemethanol Monohydrochloride, USP Mefloquine Related Compound A;
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [H][C@@]1(NCCCC1)[C@@H](O)C2=CC(C(F)(F)F)=NC3=C(C(F)(F)F)C=CC=C32.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de (S)-(2,8-bis(trifluorometil)quinolin-4-il)((S)-piperidin-2-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 414.78
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1 g/mol