Learn More
Ácido mefenámico-d4 (benzoico-3,4,5,6-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mefenamic-d4 Acid |
| CAS | 1216745-79-7 |
| Fórmula molecular | C15 D4 H11 N O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-[(2,3-dimethylphenyl)amino]- (ACI), 6-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic-2,3,4,5-d4 acid (ACI), Mefenamic-d4 Acid, Mefenamic Acid D4 (benzoic acid 3,4,5,6-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16 H,1-2H3,(H,17,18)/i3D,4 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(Nc2cccc(C)c2C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,3-dimetilanilino)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 245.3097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1354 g/mol |
| Mostrar más |