Learn More
Mefenamic Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Código de producto. 30483691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483691 5 mg 5 miligramos
30468657 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2050605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102623-18-7
Fórmula molecular C21 H23 N O8
Peso molecular (g/mol) 417.41
Sinónimo Mefenamic acid-acyl-â-D-glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(2,3-dimetilanilino)benzoilo]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
SMILES Cc1cccc(Nc2ccccc2C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefenamic Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO8/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)22-14-8-4-3-7-12(14)20(28)30-21-17(25)15(23)16(24)18(29-21)19(26)27/h3-9,15-18,21-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.1424