Learn More
Ácido mefenámico, TRC
Código de producto. 17991955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991955 50 mg 50 miligramos
17971315 1 g 1 g
17954075 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20505050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-68-7
Fórmula molecular C15 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 241.29
Sinónimo Anthranilic acid, N-2,3-xylyl- (8CI), 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, 2-(2,3-Dimethylanilino)benzoic acid, 2',3'-Dimethyl-N-phenylanthranilic acid, Bafameritin M, Baphameritin M, Bonabol, C.I. 473, CN 35355, Coslan, INF 3355, In-M, Lysalgo, Mefacit, Mefenacid, Mefenamic acid, Mephenamic acid, N-(2,3-Dimethylphenyl)anthranilic acid, N-(2,3-Xylyl)-2-aminobenzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid, NSC 94437, Namphen, Parkemed, Ponalar, Ponstan, Ponstel, Ponstil, Ponstyl, Pontal, Relafan, Tanston, Vialidon
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(2,3-dimetilanilino)benzoico
SMILES Cc1cccc(Nc2ccccc2C(=O)O)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefenamic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1103