Learn More
Éster metílico del ácido mefenámico, Mikromol™
Descripción
Éster metílico del ácido mefenámico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mefenamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1222-42-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Mefenamic Acid Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H17 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mefenamic Acid Methyl Ester, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-benzoic acid methyl ester, Anthranilic acid, N-2,3-xylyl-, methyl ester (7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO2/c1-11-7-6-10-14(12(11)2)17-15-9-5-4-8-13(15)16(18)19-3/h4-10,17H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C |
| Nombre IUPAC | 2-(2,3-dimetilanilino)benzoato de metilo |
| Mostrar más |