Learn More
Mefenamic acid, MedChemExpress
Descripción
Mefenamic acid is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a competitive inhibitor of hCOX-1 and hCOX-2, with IC50s of 40 nM and 3 μM for hCOX-1 and hCOX-2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mefenamic acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 61-68-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H15NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.44 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C)=C2C |
| Mostrar más |