Learn More
Ácido mefenámico, LoGiCal
Código de producto. 30462987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462987 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462987 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0327.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefenamic acid
CAS 61-68-7
Nombres de analitos o componentes Mefenamic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mefenamic Acid, Anthranilic acid, N-2,3-xylyl- (8CI), 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, 2-(2,3-Dimethylanilino)benzoic acid, 2',3'-Dimethyl-N-phenylanthranilic acid, Bafameritin M, Baphameritin M, Bonabol, C.I. 473, CN 35355, Coslan, INF 3355, In-M, Lysalgo, Mefacit, Mefenacid, Mefenamic acid, Mephenamic acid, N-(2,3-Dimethylphenyl)anthranilic acid, N-(2,3-Xylyl)-2-aminobenzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid, NSC 94437, Namphen, Parkemed, Ponalar, Ponstan, Ponstel, Ponstil, Ponstyl, Pontal, Relafan, Tanston, Vialidon
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cccc(Nc2ccccc2C(=O)O)c1C
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,3-dimetilanilino)benzoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 241.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1103 g/mol