Learn More
Éster isopropílico del ácido mefenámico, Mikromol™
Código de producto. 17933976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17933976 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17933976 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0327.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico del ácido mefenámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefenamic Acid Isopropyl Ester
CAS 2732673-37-7
Nombres de analitos o componentes Mefenamic Acid Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H21 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mefenamic Acid Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO2/c1-12(2)21-18(20)15-9-5-6-10-17(15)19-16-11-7-8-13(3)14(16)4/h5-12,19H,1-4H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C
Nombre IUPAC 2-(2,3-dimetilanilino)benzoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 283.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1572 g/mol