Learn More
Éster etílico del ácido mefenámico, Mikromol™
Descripción
Éster etílico del ácido mefenámico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mefenamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1226-33-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Mefenamic Acid Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Mefenamic Acid Ethyl Ester, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-benzoic acid ethyl ester, Anthranilic acid, N-2,3-xylyl-, ethyl ester (7CI,8CI), Ethyl 2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzoate, Ethyl mefenamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO2/c1-4-20-17(19)14-9-5-6-10-16(14)18-15-11-7-8-12(2)13(15)3/h5-11,18H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C |
| Nombre IUPAC | 2-(2,3-dimetilanilino)benzoato de etilo |
| Mostrar más |