Learn More
Ácido mefenámico-d3 (principal), TRC
Código de producto. 30480476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30480476 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20505225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefenamic Acid-d3
CAS 1189707-81-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H12 D3 N O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-benzoic Acid-d3, Mefacit-d3, Mefenacid-d3, Mephenamic Acid-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i5D,6D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C)c(C)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,3,4-trideuterio-5,6-dimetil-anilino)benzoico
Peso molecular (g/mol) 244.30359
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1291
Porcentaje de pureza >95