Learn More
Éster de 2,3-butilenglicol de ácido mefenámico, Mikromol™
Código de producto. 17934596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17934596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17934596 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0327.11
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster de 2,3-butilenglicol de ácido mefenámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 95093-55-3
Nombres de analitos o componentes Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO3/c1-12-8-7-11-17(13(12)2)20-18-10-6-5-9-16(18)19(22)23-15(4)14(3)21/h5-11,14-15,20-21H,1-4H3
SMILES CC(O)C(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C
Nombre IUPAC 2-(2,3-dimetilanilino)benzoato de 3-hidroxibutan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 313.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1678 g/mol