Learn More
Ácido mefenámico 13C6 (anillo benzoico 13C6) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mefenamic acid 13C6 (benzoic ring 13C6) |
| CAS | 1325559-19-0 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | 13C6 C9 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i3+1,4+1,7+1,8+1,12+1,14+1 |
| SMILES | Cc1cccc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(=O)O)c1C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,3-dimetilanilino)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 247.241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1304 g/mol |