Learn More
Gases disueltos MEEP LCS (metano, etano, eteno y propano) a 5 ug/mL en agua, VHG™
Descripción
Gases disueltos MEEP LCS (metano, etano, eteno y propano) a 5 ug/mL en agua
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethane/Ethene/Methane/N-Propane |
| CAS | 74-84-0, 74-85-1, 74-82-8, 74-98-6 |
| Métodos | GFAA |
| Nombres de analitos o componentes | Ethane/Ethene/Methane/N-Propane |
| Condiciones de envío | Blue Ice |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 40 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ethane 5 ppm/Ethene 5 ppm/Methane 5 ppm/N-Propane 5 ppm |