Learn More
MEEP CV Estándar (segunda fuente de metano, etano, eteno y propano), VHG™
Descripción
MEEP CV Estándar (segunda fuente para metano, etano, eteno y propano)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethene/Methane/Ethane/N-Propane |
| CAS | 74-85-1, 74-82-8, 74-84-0, 74-98-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethene/Methane/Ethane/N-Propane |
| Condiciones de envío | Blue Ice |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 40 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ethene 3.54 mg/L/Methane 4.4 mg/L/Ethane 4.69 mg/L/N-Propane 5.05 mg/L |