Learn More
Medrysone, TRC
Código de producto. 30138387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138387 25 mg 25 miligramos
30009104 100 mg 100 miligramos
30007742 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20380025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2668-66-8
Fórmula molecular C22 H32 O3
Peso molecular (g/mol) 344.49
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11-hydroxy-6-methyl-, (6α,11β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11β-hydroxy-6α-methyl- (7CI,8CI), (6α,11β)-11-Hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 11β-Hydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 11β-Hydroxy-6α-methylprogesterone, 11β-Hydroxylmedroxyprogesterone, 6α-Methyl-δ4-pregnene-11β-hydroxy-3,20-dione, HMS, Hydroxymesterone, Medrifar, Medrocort, Medrysone, NSC 63278, Ophtocortin, Spectamedryn, U 8471, Visudrisone
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-17-acetil-11-hidroxi-6,10,13-trimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H](C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medrysone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O3/c1-12-9-15-17-6-5-16(13(2)23)22(17,4)11-19(25)20(15)21(3)8-7-14(24)10-18(12)21/h10,12,15-17,19-20,25H,5-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,17-,19-,20+,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2351