Learn More
Medrysone, MedChemExpress
Código de producto. 16408596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1076
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Medrysone is a corticosteroid, in ophthalmology for the treatment of eye inflammations.
Medrysone is a corticosteroid, in ophthalmology for the treatment of eye inflammations.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medrysone
CAS 2668-66-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo HMS 6α-Methyl-11β-hydroxyprogesterone
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (145.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : ≥ 25 mg/mL (72.57 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]12C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 344.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.49
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation