Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Medroxyprogesterone-d3 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 162462-69-3 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 205°C to 210°C |
| Sinónimo | 17α-Hydroxy-6α-methyl-d3-4-pregnene-3,20- dione |
| Peso molecular (g/mol) | 347.52 |
| Cantidad | 5 mg |
| Grado | Estándar analítico |