Learn More
Medroxyprogesterone acetate, MedChemExpress
Descripción
Medroxyprogesterone acetate is a widely used synthetic steroid by its interaction with progesterone, androgen and glucocorticoid receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Medroxyprogesterone acetate |
| Forma física | Powder |
| CAS | 71-58-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H34O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Medroxyprogesterone 17-acetate Farlutin |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (25.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Mostrar más |