Learn More
Acetato de medroxiprogesterona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15597719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15597719 5 g 5 g
15587719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15597719 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461120050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-58-9
Fórmula molecular C24H34O4
Peso molecular (g/mol) 386.52
Clave InChI PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Sinónimo medroxyprogesterone acetate, medroxyprogesterone 17-acetate, metigestrona, provera, depo-provera, gestapuran, farlutin, perlutex, veramix, methylacetoxyprogesterone
PubChem CID 6279
ChEBI CHEBI:6716
Nombre IUPAC [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6,10,13-trimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
SMILES CC1CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medroxyprogesterone acetate
Punto de fusión 206.0°C to 208.0°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.52
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Medroxyprogesterone acetate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.