Learn More
Medroxiprogesterona-17-acetato 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315046 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315046 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14852015AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medroxyprogesterone acetate
CAS 71-58-9
Nombres de analitos o componentes Medroxyprogesterone acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H34 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6alpha-Methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl acetate, Medroxyprogesterone acetate, Megestrol Acetate Imp. A (EP), Amen, Aragest, Aragest 5, Asconale, CBP 1011, Clinofem, Clinovir, Colirest, Curretab, Cycrin, DMPA, Depo-Clinovir, Depo-Prodasone, Depo-Provera, Depo-Ralovera, Depo-SubQ Provera 104, Depo-progestin, Depo-promone, Depomedroxyprogesterone acetate, Depot-medroxyprogesterone acetate, Farlutal, Farlutin, G-Farlutal, Gestapuran, Hematrol, Hysron, Indivina, Lutopolar, Lutoral, MAP, MAP (steroid), MPA, MPA Gyn 5, Med-Pro, Medroprogesterone acetate, Medroxyprogesterone 17-acetate, Meprate, Metigestrona, NSC 21171, NSC 26386, Nadigest, Nidaxin, Novo-Medrone, Oragest, Perlutex, Perlutex Leo, Prempack C, Prodasone, Progespon, Progestalfa, Progeston, Progevera, Provera, Proverone, Ralovera, Repromap, Repromix, Sirprogen, Sodelut G, U 8839, Veramix, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-, (6alpha)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6alpha-methyl-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-6alpha-methyl-, acetate (6CI), (6alpha)-17-(Acetyloxy)-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylprogesterone, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione acetate, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methylprogesterone acetate, 6alpha-Methyl-17-acetoxyprogesterone, 6alpha-Methyl-17R-hydroxyprogesterone acetate, 6alpha-Methyl-17alpha-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione acetate, 6alpha-Methyl-17alpha-acetoxy-Delta4-pregnene-3,20-dione, 6alpha-Methyl-17alpha-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Methyl-17alpha-hydroxyprogesterone acetate, Megestrol Acetate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
Nombre IUPAC [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6,10,13-trimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 386.52
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.2457 g/mol