Learn More
Ácido medrónico, TRC
Código de producto. 30135627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135627 50 mg 50 miligramos
30008426 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20350050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1984-15-2
Fórmula molecular C H6 O6 P2
Peso molecular (g/mol) 176
Sinónimo Medronic acid, Methylenediphosphonic acid, P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis- (9CI), Phosphonic acid, methylenedi- (6CI,7CI,8CI), MDP, Medronate, Medronic acid, Methanebisphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Methylene-1,1-bisphosphonic acid, Methylenebis[phosphonic acid], Methylenediphosphonic acid
Nombre IUPAC ácido fosfonometilfosfónico
SMILES OP(=O)(O)CP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medronic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.964