Learn More
Medronic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16415146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16415146 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16415146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108309
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Medronic acid (Methylenediphosphonic acid) is a methylene-substituted bisphosphonate. Medronic acid has affinity for and adheres to the surface of hydroxyapatite crystals in the bone matrix. Medronic acid accumulates at sites of osteoid mineralization and can be used, complexed with radioisotopes in bone imaging.
Medronic acid (Methylenediphosphonic acid) is a methylene-substituted bisphosphonate. Medronic acid has affinity for and adheres to the surface of hydroxyapatite crystals in the bone matrix. Medronic acid accumulates at sites of osteoid mineralization and can be used, complexed with radioisotopes in bone imaging.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medronic acid
Forma física Solid
CAS 1984-15-2
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular CH6O6P2
Sinónimo Methylenediphosphonic acid
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1420.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O)(O)CP(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 176.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0
Porcentaje de pureza 98.0%