Learn More
medrogestona, Mikromol™
Descripción
Medrogestona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Medrogestone |
| CAS | 977-79-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Medrogestone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H32 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6,17-Dimethylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 6,17-Dimethyl-6-dehydroprogesterone, 6,17-Dimethylpregna-4,6-diene-3,20-dione, AY 13615, AY 13615S, AY 62022, Colpro, Colprone, Etogyn, Medrogesterone, Medrogestone, Metrogestone, NSC 123018, Prothil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O2/c1-14-12-17-18(21(3)9-6-16(25)13-20(14)21)7-11-23(5)19(17)8-10-22(23,4)15(2)24/h12-13,17-19H,6-11H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(C)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-6,10,13,17-tetrametil-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |