Learn More
Polyco Healthline Sacos de residuos domésticos de peso medio en un rollo
Descripción
- Categoría: Sacos de basura
- Fuerza: Peso medio
- Capacidad: 20 L, 30 L
- Formato del paquete: Roll
- Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
- Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
- Colores disponibles: Negro
- Dimensiones de la bolsa: 260/432 x 660 mm (aprox. 10/17 x 26 in) (Código de producto: HBB/3/R)
- Contenido de materiales reciclados: 100% contenido reciclado (códigos de producto: HBB/3/R, HBB/4/R)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 25 in |
| Anchura (imperial) | 11,8/22 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Capacidad (imperial) | 7,9 gal |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.