Learn More
Polyco Healthline Bolsas medianas en rollo, 25 L
Código de producto. 31924960
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31924960 Transparente paquete de 500
1 options
Código de producto. 31924960 Proveedor Polyco Healthline N.º de proveedor NTCB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.90€
    24.73€ / paquete de 500
    Ahorro 43.17€
    63% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Elaborado con materiales transparentes y de alta calidad para ofrecer una solución transparente y eficiente en la gestión de residuos no pesados.
  • Categoría: Sacos de basura
  • Fuerza: Peso medio
  • Capacidad: 25 l
  • Formato del paquete: Roll
  • Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
  • Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
  • Colores disponibles: transparente
  • Contenido de materiales reciclados: 50% de contenido reciclado (código de producto: NTCB/1)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Lazo
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Material Politeno
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 24 in
Anchura (imperial) 13/21 in
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos
Capacidad (imperial) 6,6 gal
Capacidad (métrico) 25 L
Longitud (métrico) 610 mm
Anchura (métrico) 330/533 mm
Mostrar más Mostrar menos
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.