Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de forma media
Código de producto. 11798104
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11798104 48 mm 6 PCS
11788104 30 mm paquete de 6
10030181 38 mm paquete de 6
11886164 75 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11798104 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05565550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    185.82€ / paquete de 6
    Ahorro 58.18€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Especificaciones
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad 6Pack
Número de tapón NS 50/12
Línea de productos Frasco
Diámetro (métrico) 48 mm
Tipo de producto Frasco de pesaje