Learn More
Gilac™ Cesta de ropa mediana, 100 L
Description
- Cesta de ropa.
- Altamente resistente y de excelente durabilidad.
- Diseñado para uso profesional.
- Adecuado para cargas pesadas y uso intensivo.
Specifications
Specifications
| Anchura (imperial) | 19,3 in |
| Tamaño | Mediano |
| Tipo de producto | Cesta de lavandería |
| Anchura (métrico) | 490 mm |
| Color | Verde almendra |