Learn More
Gilac™ Cesta de ropa mediana, 100 L
Código de producto. 17948681
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Arena
Blanco
Verde almendra
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17948681 Blanco cada uno
17938651 Arena cada uno
17968471 Verde almendra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17948681 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G611121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    43.76€ / paquete de 1
    Ahorro 22.39€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La cesta de ropa mediana de 100 L es muy resistente y extraordinariamente duradera.
  • Cesta de ropa.
  • Altamente resistente y de excelente durabilidad.
  • Diseñado para uso profesional.
  • Adecuado para cargas pesadas y uso intensivo.
Especificaciones
Anchura (imperial) 19,3 in
Tamaño Mediano
Tipo de producto Cesta de lavandería
Anchura (métrico) 490 mm
Color Blanco